GF12361036
Platinum/Rhodium
wire, Pt 94%/Rh 6%, 0.50 mm diameter, length 0.5 m, temper annealed
Synonym(e):
PT075130
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 123-610-36
Länge
0.5 m
Durchmesser
0.50 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)