Merck
GF11954066
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.06 mm, L 1 m, coil width 605 mm
Synonym(e):
AM301052
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 119-540-66
Länge
1 m
Spiralbreite
605 mm
Dicke
0.06 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)