Merck
GF11520043
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
foil, 100 x 100mm, 0.25mm thickness
Synonym(e):
TA030470
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 115-200-43
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)