Wichtige Dokumente
GF11310275
Yttrium
lump, 50 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.9%
Synonym(e):
Y 006100
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 113-102-75
Widerstandsfähigkeit
57 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
50 g
Max. Stückgröße
50 mm
bp
3338 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1522 °C (lit.)
Dichte
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Y]
InChI
1S/Y
InChIKey
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)