Merck
GF10642182
Tantal
crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 47mm
Synonym(e):
TA008625, Ta
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ta
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41122203
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Selbstzündungstemp.
572 °F
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Goodfellow 106-421-82
Widerstandsfähigkeit
13.5 μΩ-cm, 20°C
bp
5425 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2996 °C (lit.)
Dichte
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChIKey
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)