Merck
GF10546398
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
490mm rod, 3mm diameter, extruded
Synonym(e):
MG017910
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 105-463-98
L × Durchm.
490 mm × 3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)