Merck
GF08865928
Aluminum/Magnesium
foil, Al 97%/Mg 3%, thickness 0.0125 mm, length 0.5 m, temper as rolled
Synonym(e):
AL010220
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 088-659-28
Länge
0.5 m
Dicke
0.0125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)