Merck
GF08529756
Polyethersulfone
(PES), rod, diam. 25.4 mm, L 300 mm
Synonym(e):
SU307925
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 085-297-56
Länge
300 mm
Durchmesser
25.4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF08529756-1EA4061825072494
GF08529756-2EA4061825072500