Merck
GF08467375
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 50 x 50mm, 0.5mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE040310
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 084-673-75
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)