Merck
GF07557453
Copper-cobalt-beryllium alloy, Cu97Co2.5Be0.5
500mm rod, 6mm diameter
Synonym(e):
CY267910
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 075-574-53
L × Durchm.
500 mm × 6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF07557453-5EA4061831011470
GF07557453-1EA4061825420769
GF07557453-2EA4061829960612