GF06811107
Aluminium alloy 2014
rod, Al 92%/Cu 8%/Mn 1%/Si 1%/Fe 0.5%/Mg, 22.2 mm diameter, length 1000 mm
Synonym(e):
AB107920
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 068-111-07
Länge
1000 mm
Durchmesser
22.2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)