Merck
GF06395676
Yttrium oxide
powder, 5-10 μm mean particle size, weight 50 g, purity 99.9%
Synonym(e):
Y 606030
About This Item
UNSPSC-Code:
12352303
NACRES:
NA.23
Assay
99.9%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 063-956-76
Gewicht
50 g
Mittlere Partikelgröße
5-10 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)