GF04853684
Copper selenide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99.99%
Synonym(e):
CU516010
Empfohlene Produkte
Assay
99.99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 048-536-84
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)