Merck
GF04477822
Eisen
powder, max. particle size 450 micron, weight 500 g, purity 99.+%
Synonym(e):
FE006010
About This Item
Lineare Formel:
Fe
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
55.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141721
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
≥99.0%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 044-778-22
Widerstandsfähigkeit
9.71 μΩ-cm
Gewicht
500 g
Max. Partikelgröße
450 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1535 °C (lit.)
Dichte
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChIKey
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 6
1 of 6