GF04266963
Iron-Nickel alloy, Fe52Ni48
foil, 150 x 150mm, 0.75mm thickness, annealed
Synonym(e):
FF010300
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 042-669-63
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.75 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF04266963-1EA | 4061825418780 |
GF04266963-2EA | 4061829959920 |
GF04266963-5EA | 4061831010930 |