GF03634859
Polystyrene - Cross-Linked
(PS - X - linked), rod, diam. 1.6 mm, L 500 mm
Synonym(e):
ST307910
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 036-348-59
Länge
500 mm
Durchmesser
1.6 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF03634859-5EA | 4061825061870 |
GF03634859-1EA | 4061825061856 |
GF03634859-2EA | 4061825061863 |