Merck
GF03342596
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
1m wire, 0.03mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PT025103
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 033-425-96
L × Durchm.
1 m × 0.03 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)