Merck
GF03303908
Copper-titanium alloy, Cu70Ti30
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 20g
Synonym(e):
CU266010
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 033-039-08
Gewicht
20 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)