Merck
GF03105100
Stainless Steel - AISI 310 alloy, FeCr25Ni20
100mm rod, 6.35mm diameter, annealed
Synonym(e):
FE257910
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 031-051-00
L × Durchm.
100 mm × 6.35 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)