Merck
GF02453879
Nickel/Iron
rod, Ni80%/Fe 20%, 10.0 mm diameter, length 200 mm, temper as drawn
Synonym(e):
NI297930
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 024-538-79
Länge
200 mm
Durchmesser
10.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)