GF01904172
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
500mm tube, 10.0mm outside diameter, 1.5mm wall thickness, 7mm inside diameter, annealed
Synonym(e):
FE217610
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 019-041-72
L × Dicke
500 mm × 1.5 mm
AD × ID
10 mm × 7 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)