GF01795394
Aluminiumoxid
rod, 2.0 mm diameter, length 2 mm, purity 99%
Synonym(e):
AL607921
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 017-953-94
Länge
2 mm
Durchmesser
2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)