Merck
GF01726196
Polyaramid
(polyparaphenylene terephthalamide), fiber, tex number 830, L 5 m, cord diameter 0.8mm
Synonym(e):
AR305783
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 017-261-96
Länge
5 m
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)