Merck
GF01378290
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
200mm rod, 6.3mm diameter
Synonym(e):
NI057920
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 013-782-90
L × Durchm.
200 mm × 6.3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)