DWKWGW020VTML
Azlon DIY Safety Wash Bottles with Driplok vapor venting
low-density polyethylene bottle, capacity 1000 mL
Synonym(e):
WGW020VTML
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103209
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
low-density polyethylene bottle
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Azlon WGW020VTML
Kapazität
1000 mL
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
Leistungsmerkmale und Vorteile
Supplied with adhesive hazard labels to customise use
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)