DWKW242837
Wheaton® Dropping Bottle
white bottle, capacity 60 mL
Synonym(e):
W242837
Empfohlene Produkte
Materialien
white bottle
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W242837
Kapazität
60 mL
Anwendung
Opthalmic, IVD Kits, Other
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Bottle made of natural or white LDPE (Low Density Polyethylene
- White LDPE bottle helps protect UV light sensitive samples
- Dropper tip caps and tips sold separately
- Packaged in cases of 100 or 1000
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)