Merck
DWKFDF124A
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class A, tolerance, capacity 100 mL
Synonym(e):
FDF124A
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
round clear PMP flask
Leistungsmerkmale
class A tolerance
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Azlon FDF124A
Kapazität
100 mL
Anwendung
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Leistungsmerkmale und Vorteile
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
DWKFDF124A-1EA