Merck
DWKCT0500P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 500 mL
Synonym(e):
CT0500P
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NA.54
Leistungsmerkmale
class B
graduated
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Azlon CT0500P
Kapazität
500 mL
Anwendung
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Leistungsmerkmale und Vorteile
Conform to ISO 6706
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)