Wichtige Dokumente
DWKCPB0500P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 500 mL
Synonym(e):
CPB0500P
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NA.54
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
class B
graduated
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Azlon CPB0500P
Kapazität
500 mL
Anwendung
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Leistungsmerkmale und Vorteile
Conform to ISO 6706 with anti-suction designto prevent base sticking to wet surface
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWKCPB0500P-1EA |