Merck
DWKBDD318P
Azlon Graduated Griffin-Style Low Form Beakers
polymethylpentene, capacity 25 mL
Synonym(e):
BDD318P
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Materialien
polymethylpentene
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Azlon
Lagerbedingungen
room temperature
Kapazität
25 mL
Anwendung
Ideal for general laboratory use and management of liquid samples
Leistungsmerkmale und Vorteile
Autoclavable to 150°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)