Merck
DWK986542
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foil lined urea cap, glass
lips on vial transparent borosilicate glass glass, capacity (20 mL), screw cap
Synonym(e):
986542, Scintillation vial
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Materialien
lips on vial transparent borosilicate glass glass
metal foil liner
white cap
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
Hersteller/Markenname
WHEATON® 986542
Flaschendurchm. &Anzahl; H &Anzahl; B
(28 mm) (61 mm) (302 mm)
Kapazität
(20 mL)
Fitting
22-400 neck
22-400
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE• Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)