Merck
DWK241932602
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask capacity (100 mL), neck joint: ST/NS 24/29
Synonym(e):
241932602
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Verbindung
joint: ST/NS neck24/29
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
case of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 241932602
Kolbenkapazität
(100 mL)
Allgemeine Beschreibung
Tight closure due to standard ground joint. Fired-on, highly durable white print. Easy mixing due to conical form
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)