DWK213631903
Duran® Museum Jar
with ground-in glass plate, bottle W × L × H 150 mm × 50 mm × 150 mm
Synonym(e):
213631903
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 213631903
bottle W × L × H
150 mm × 50 mm × 150 mm
Anwendung
storage
Leistungsmerkmale und Vorteile
The precise grinding of the glass plate and base vessel enables a very tight seal
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)