DWK209129
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 500 mL, high-density polyethylene bottle, amber bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 72 mm × 171 mm, 28-410
Synonym(e):
209129
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
amber bottle
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
Verpackung
pkg of 48 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® 209129
Flaschendurchm. × H
72 mm × 171 mm
Kapazität
500 mL
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)