DWK176780
Wheaton® Clear Ampule
Synonym(e):
176780
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.17
Empfohlene Produkte
Materialien
clear tube
Leistungsmerkmale
preconditioned (pre-scored)
Verpackung
pkg of 144 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® 176780
Kapazität
10 mL
Durchm. × H
19 mm × 107 mm
Verwandte Kategorien
Anwendung
Packaging samples and certified standards
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Pre-scored to eliminate filing
- Stems can be pull or tip sealed
- Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)