Wichtige Dokumente
D68800
1,2-Dichlor-4-Nitrobenzol
99%
Synonym(e):
3,4-Dichlornitrobenzol, asym.-Nitro-o-dichlorbenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
crystals
bp
255-256 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
39-41 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H
InChIKey
NTBYINQTYWZXLH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
255.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
124 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?