Merck
D150959
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethyl-biguanid -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
Metformin
About This Item
Lineare Formel:
NH2C(=NH)NHC(=NH)N(CH3)2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.62
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
223-226 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].CN(C)C(=N)NC(N)=N
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
InChIKey
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
1,1-Dimethylbiguanid-Hydrochlorid (Metformin) ist eine starke Base. Es bildet gut definierte Salze und verfügt über eine hervorragende Koordinationskapazität mit Übergangsmetallen und bildet stark gefärbte zweizähnige Chelatkomplexe. Metformin (MET) gibt es in verschiedenen Formen: diprotoniertes (H2MET)2+ in stark saurer Lösung, monoprotoniertes (HMET)+ in schwacher Säure, MET in neutraler und deprotoniertes (MET)- in starker Alkalilösung. Es handelt sich um ein orales Antidiabetikum. Die Pharmakokinetik von Metformin wurde untersucht. Die Bestimmung von Metformin in menschlichem Plasma wurde mit einer einfachen HPLC-UV-Methode beschrieben. Metformin erhöht nach Berichten das Plasma-aktive Glukagon-ähnliche Peptid 1 (GLP-1) beim Menschen.
Metformin wird als organischer Basekatalysator für die Umesterung von Kokosöl mit Methanol verwendet.
Anwendung
1,1-Dimethylbiguanid-Hydrochlorid ist ein geeigneter Biguanid-Wirkstoff, der in einer Studie zur Untersuchung seiner Rolle hinsichtlich der Verbesserung der Sekretionen des aktiven Glucagon-ähnlichen Peptids-1 (GLP-1) im Plasmaspiegel untersucht wurde. Es kann in den folgenden Synthesen eingesetzt werden:
  • bis(1,1-Dimethylbiguanid)Kupfer(II)-Octahydrat
  • bis(1,1-Dimethylbiguanid)Nickel(II)
  • 1,1-Dimethylbiguanid-Tetrabromothallat(III)
Biochem./physiol. Wirkung
Metformin ist ein Antidiabetikum, das den Blutzuckerspiegel senkt und die Insulinempfindlichkeit verbessert. Seine Auswirkungen auf den Stoffwechsel, darunter die Hemmung der hepatischen Glukoneogenese, werden zumindest teilweise durch die Aktivierung des LKB1-AMPK (AMP-aktivierte Proteinkinase)-Wegs herbeigeführt. Die Aktivierung dieses Weges scheint auch an den antiproliferativen und proapoptotischen Aktionen von Metformin in Krebszelllinien beteiligt sein.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bis (1,1-dimethylbiguanido) copper (II) octahydrate.
Zhu M, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 58(5), 217-219 (2002)
1,1-Dimethylbiguanidium tetrabromothallate (III).
He Z, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 58(11), m647-m649 (2002)
Bis (1, 1-dimethylbiguanido) nickel (II).
Zhu M, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 58(6), 272-274 (2002)
Nobuyuki Yasuda et al.
Biochemical and biophysical research communications, 298(5), 779-784 (2002-11-07)
Metformin was reported to increase plasma active glucagon-like peptide-1 (GLP-1) in humans. There are two possible mechanisms for this effect: (1) metformin inhibits dipeptidyl peptidase IV (DPPIV), an enzyme degrading GLP-1, and (2) metformin enhances GLP-1 secretion. To elucidate the
Eric P Kusnadi et al.
The EMBO journal, 39(21), e105111-e105111 (2020-09-19)
Elevated ribosome biogenesis in oncogene-driven cancers is commonly targeted by DNA-damaging cytotoxic drugs. Our previous first-in-human trial of CX-5461, a novel, less genotoxic agent that specifically inhibits ribosome biogenesis via suppression of RNA polymerase I (Pol I) transcription, revealed single-agent
Artikel
Glucose metabolism is regulated by the opposing actions of insulin and glucagon. Insulin is released from pancreatic ß cells in response to high blood glucose levels and regulates glucose metabolism through its actions on muscle, liver, and adipose tissue.
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.