Merck
CLS9944520
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 36.0 mL
Synonym(e):
culture tube, test tubes, Corning® 99445
About This Item
UNSPSC-Code:
41121706
NACRES:
NB.11
Materialien
borosilicate glass
round bottom tube
Beschreibung
bulk packed
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
Verpackung
case of 500
Hersteller/Markenname
Corning 99445-20
AD × L
20 mm × 150 mm
Kapazität
36.0 mL
Farbe
clear
Eignung
suitable for (culture)
Allgemeine Beschreibung
Einwegkulturröhrchen, die drei kleinen Größen im Spender, große Größen lose verpackt.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)