Merck
CLS980015
Pyrex® Reagenzgläser
capacity 14 mL
Synonym(e):
Corning® 9800
About This Item
UNSPSC-Code:
41121700
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
plain neck
round bottom tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 72
case of 720
Hersteller/Markenname
Corning 9800-15
AD × L
15 mm × 125 mm
Kapazität
14 mL
Farbe
clear
Eignung
suitable for (test)
Allgemeine Beschreibung
Bördelrand; aus Spezialglasrohr für gleichmäßige Wandstärke; gut getempert, hitzefest und chemisch stabil. Ränder sind feuerpoliert; 25mm Gläser haben keine Markierungsfläche.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)