CLS824050
Pyrex® pour-out centrifuge tube with round bottom
capacity 50 mL
Synonym(e):
Corning® 8240
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
round bottom tube
Sterilität
non-sterile
Verpackung
case of 12
pack of 12
Hersteller/Markenname
Corning 8240-50
AD × L
29 mm × 116 mm
Kapazität
50 mL
Farbe
clear
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Pyrex® pour-out centrifuge tube is made of low-expansion borosilicate glass.
- Features a pour-out spout for easy decanting.
- Autoclavable - The product withstands repeated standard autoclave cycles of 121°C at 15 psi for 15 minutes.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)