CLS8200100
Pyrex® pear shaped oil centrifuge tube
capacity 100 mL
Synonym(e):
Corning® 8200
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
round bottom tube
Sterilität
non-sterile
Verpackung
case of 12
pack of 12
Hersteller/Markenname
Corning 8200-100
Kapazität
100 mL
Röhrchen AD
58 mm
Farbe
clear
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)