CLS814210
Pyrex® heavy-duty graduated centrifuge tube, screw cap
capacity 10 mL
Synonym(e):
Corning® 8142
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
cap (rubber liner)
conical bottom tube
Sterilität
non-sterile
Verpackung
case of 1
pack of 1
Hersteller/Markenname
Corning 8142-10
AD × L
17 mm × 118 mm
Kappendurchm.
15 mm
Kapazität
10 mL
Farbe
clear
Fitting
15-415 thread
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)