CLS812012
Pyrex® Zentrifugen-Röhrchen, belastbar, mit gebogenem Rand
capacity 12 mL, ungraduated
Synonym(e):
Corning® 8120
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
conical bottom tube
Sterilität
non-sterile
Verpackung
case of 12
pack of 12
Hersteller/Markenname
Corning 8120-12
AD × L
17 mm × 120 mm
Kapazität
12 mL
Farbe
clear
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS812012-12EA | 4061831705195 |
CLS812012-1EA |