CLS70852
Pyrex® serological pipettes, disposable, color-coded
volume 2.0 mL, accuracy: 0.02 mL, subdivision, 0.1 mL
Synonym(e):
Corning® 7085
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
Verpackung
case of 12 ea
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
Corning 7085-2
Messbereich Volumen
2.0 mL, accuracy: 0.02 mL
AD × L
7 mm × 350 mm
Kapazität
2.0 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)