Merck
CLS7078D10
Pyrex® serological pipettes, disposable, flip-top canister pack, sterile
volume 10.0 mL
Synonym(e):
pipet
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.04
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
subdivision 0.1 mL
Hersteller/Markenname
Corning 7078D-10
Messbereich Volumen
10.0 mL
Kapazität
10 mL
Allgemeine Beschreibung
These sterile disposable Pyrex serological pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out. They are packed in a flip-top canister to keep the pipettes racked. These pipet canisters come sealed in polyethylene bags for sterility.
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS7078D10-400EA4061831703931