CLS707101
Pyrex® VISTA™ volumetric pipette, Class A
volume 1 mL
Synonym(e):
Corning® 70710
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
glass
Leistungsmerkmale
class A
graduation
Verpackung
case of 12 ea
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Corning 70710-1
Messbereich Volumen
1 mL
Kapazität
1 mL
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
Pyrex® VISTA™ volumetric pipettes, Class A (volume 1 mL) are manufactured to Class A capacity tolerances as indicated by ASTM E-969.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)