CLS694411L
Pyrex® rechteckiges Chromatographiegefäß
L × W × H 181 mm × 238 mm × 324 mm
Synonym(e):
Corning® 6944
Empfohlene Produkte
Qualität
for chromatography
Hersteller/Markenname
Corning 6944-11L
L × B × H
181 mm × 238 mm × 324 mm
Kapazität
11.4 L
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit hoher Exaktheit geschliffen, damit die Abdeckung gut abdichtet. Der obere Rand des Gefäßes ist eben geschliffen (max. 0,25 mm Abweichung) Die Abdeckung ist nicht enthalten. Nicht erhitzen, nicht für Vakuum- oder Druck-Applikationen geeignet.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)