Merck
CLS614065
Pyrex® long stem funnel with beaded edge
top I.D. 65 mm
Synonym(e):
Corning® 6140
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
Hersteller/Markenname
Corning 6140-65
Schaft AD
8 mm
Oberteil ID
65 mm
Allgemeine Beschreibung
60° cone angle. Stem length is 150 mm.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)