CLS56302
Pyrex® volumetric micro flask, Pyrex® ST stopper
capacity 2 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5630
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
long
Stopfengröße
8
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A
closure type ST stopper
Verpackung
case of 12
Hersteller/Markenname
Corning 5630-2
tol. measuring range
0.015 mL
Kapazität
2 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hexagonal base. Designed in accordance with recommendations of the Committee of Microchemical Apparatus, Analytical Division of ACS, Reference: ASTM 237.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)