Merck
CLS5580250
Pyrex® class A volumetric flask with snap cap
capacity 250 mL
Synonym(e):
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
long
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A
closure type Snap cap
Verpackung
case of 12
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5580-250
Corning 5580
tol. measuring range
0.12 mL
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength.
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS5580250-12EA4061831701005
CLS5580250-1EA
CLS5580250-6EA4061831701012